Läs mer
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-fosfodanetalamin, TRC
Produktkod. 30387343
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30387343 500 mg
30370346 50 mg
30371938 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30387343 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD493610500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1069-79-0
Molekylformel C41H82NO8P
Molekylvikt (g/mol) 748.07
Synonym Octadecanoic Acid (1R)-1-[[[(2-Aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester, (R)-Octadecanoic Acid 1-[[[(2-Aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester, L-1,2-Di-stearin 2-Aminoethyl hydrogen phosphate, (R)-Distearoylphosphatidylethanolamine, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphatidylethanolamine, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, DSPE, Distearoyl-L-alpha-phosphatidylethanolamine, L-alpha-Distearoylphosphatidylethanolamine, L-beta,gamma-Distearoyl-alpha-phosphatidylethanolamine
IUPAC-namn [(2R)-3-[2-aminoetoxi(hydroxy)fosforyl]oxy-2-oktadecanyloxypropyl] oktadekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)(O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C41H82NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h39H,3-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/t39-/m1/s1
Formel vikt 747.5778