Läs mer
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine, MedChemExpress
Produktkod. 16495476
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16495476 100 mg
1 options
Produktkod. 16495476 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112530
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine (DSPE) is a phosphoethanolamine (PE) lipid that can be used in the synthesis of liposomes.
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine (DSPE) is a phosphoethanolamine (PE) lipid that can be used in the synthesis of liposomes.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine
CAS 1069-79-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C41H82NO8P
Kvantitet 100 mg
Synonym DSPE
Löslighetsinformation H2O : 1 mg/mL (1.34 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic;adjust pH to 5 with HCl) (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O[C@@H](COP(OCCN)(O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 748.07
Formel vikt 748.07
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism