Läs mer
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylglycerol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylglycerol |
| CAS | 4537-78-4 |
| Molekylformel | C42 H83 O10 P |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Octadecanoic Acid 1-[[[(2,3-Dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester, Stearic Acid 3-Hydroxypropylene ester Hydrogen 2,3-Dihydroxypropyl Phosphate, 1,2-Di-stearin 1-Glycerophosphate, DSPG, Distearoylphosphatidylglycerol |
| InChI formel | InChI=1S/C42H83O10P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h39-40,43-44H,3-38H2,1-2H3,(H,47,48) |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)(O)OCC(O)CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | [3-[2,3-dihydroxypropoxy(hydroxy)phosphoryl]oxy-2-octadecanoyloxypropyl] octadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 779.076 |
| Formel vikt | 778.572 |