Läs mer
1,2-Distearoyl-sn-glycerol, TRC
Produktkod. 30369977
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30369977 250 mg
30370081 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30369977 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD493515250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10567-21-2
Molekylformel C39H76O5
Molekylvikt (g/mol) 625.02
Synonym Octadecanoic Acid 1,1'-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl] Ester, Octadecanoic Acid (1S)-1-(Hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl Ester, (S)-Octadecanoic Acid 1-(Hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl Ester, L-1,2-Di-tearin, 1,2-Di-O-stearoyl-sn-glycerol, 1,2-Distearoyl-sn-glycerol, L-1,2-Distearin, sn-1,2-Distearin
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Distearoyl-sn-glycerol
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C39H76O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40H,3-36H2,1-2H3/t37-/m0/s1
Formel vikt 624.5693