Läs mer
1,2-Eicosanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Eicosanediol |
| CAS | 39825-93-9 |
| Molekylformel | C20 H42 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H42O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20(22)19-21/h20-22H,2-19H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)CO |
| IUPAC-namn | icosane-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.55 |
| Formel vikt | 314.3185 |