missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2-Epoxy-2-methyl-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)-phenyl]propionamide, Mikromol™
Beskrivning
1,2-Epoxy-2-methyl-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)-phenyl]propionamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Epoxy-2-methyl-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)-phenyl]propionamide |
| CAS | 90357-51-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,2-Epoxy-2-methyl-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)-phenyl]propionamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H9 F3 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-2-oxiranecarboxamide, Oxiranecarboxamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl- (9CI), 2-Methyloxirane-2-carboxylic acid N-(4-cyano-3-trifluoromethylphenyl)amide, Oxiranecarboxamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-, (+/-)- |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-11(6-19-11)10(18)17-8-3-2-7(5-16)9(4-8)12(13,14)15/h2-4H,6H2,1H3,(H,17,18) |
| LEDER | CC1(CO1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyloxirane-2-carboxamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?