Läs mer
1,2-epoxi-3,3,3-trifluorpropan, 98 %
Produktkod. 11332317
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11332317 5 g 5g
11322317 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09869.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 359-41-1 | C3H3F3O | 112,051 g/mol
1,2-epoxi-3,3,3-trifluorpropan används för syntes av trifluormjölksyra. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1,2-epoxi-3,3,3-trifluorpropan används för syntes av trifluormjölksyra. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Ej blandbar
med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Skydda mot fukt och vatten. Inkompatibla material är värme, oxidationsmedel och vatten. Förvaras åtskilt från fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 359-41-1
Molekylformel C3H3F3O
Molekylvikt (g/mol) 112.051
MDL-nummer MFCD00041506
InChI-nyckel AQZRARFZZMGLHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1-trifluoro-2,3-epoxypropane, 2-trifluoromethyl oxirane, 3,3,3-trifluoro-1,2-epoxypropane, 1,2-epoxy-3,3,3-trifluoropropane, oxirane, trifluoromethyl, 3,3,3-trifluoropropane epoxide, pubchem20840, trifluoromethyl oxirane, acmc-20apk3
PubChem CID 520769
IUPAC-namn 2-(trifluormetyl)oxiran
LEDER C1C(O1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Epoxy-3,3,3-trifluoropropane
Densitet 1.3
Kokpunkt 38 °C till 40 °C
Flampunkt −40 °C (−40 °F)
Brytningsindex 1.297
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 103730
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Inte blandbar med vatten.
Formel vikt 112.05
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.