Läs mer
1,2-epoxi-3-metylbutan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11354176
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354176 1 g 1g
11364176 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11354176 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19291.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1438-14-8 | C5H10O | 86.134 g/mol
1,2-epoxi-3-metylbutan används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,2-epoxi-3-metylbutan används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Förvara på sval plats. Förvaras under inert gas. Den är känslig för fukt. Inkompatibel med baser och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1438-14-8
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.134
MDL-nummer MFCD02683501
InChI-nyckel REYZXWIIUPKFTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropyloxirane, 1,2-epoxy-3-methylbutane, isopropyloxirane, oxirane, 1-methylethyl, butane, 1,2-epoxy-3-methyl, 2-propan-2-yl oxirane, oxirane,2-1-methylethyl, 1-methylethyl-oxirane, isopropylethylene oxide, acmc-1asns
PubChem CID 102618
IUPAC-namn 2-propan-2-yloxiran
LEDER CC(C)C1CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Epoxy-3-methylbutane
Densitet 0.815
Kokpunkt 72°C to 75°C
Flampunkt −12°C (10°F)
Odör Recognizable
Brytningsindex 1.3915
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 102418
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 86.13
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.