Läs mer
1,2-Epoxy-5-hexene, 98%
Produktkod. 10200943 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10200943 5 g Glasflaska 5g
10221373 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10200943 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 372580050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10353-53-4 | C6H10O | 98.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10353-53-4
Molekylformel C6H10O
Molekylvikt (g/mol) 98.15
MDL-nummer MFCD00010051
InChI-nyckel MUUOUUYKIVSIAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-epoxy-5-hexene, diallyl monoxide, 2-3-butenyl oxirane, diallyl monooxide, oxirane, 3-butenyl, 3-butenyloxirane, 1-hexene, 5,6-epoxy, 2-but-3-en-1-yl oxirane, 5,6-epoxyhex-1-ene, ccris 3748
PubChem CID 66314
IUPAC-namn 2-but-3-enyloxiran
LEDER C=CCCC1CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Epoxy-5-hexene
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8700g/mL, 0.87
Kokpunkt 118°C to 121°C
Flampunkt 15°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4240 to 1.426
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in aliphatic solvents,halogenated,solvents and alcohols
Formel vikt 98.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Epoxy-5-hexene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.