Läs mer
1,2-Epoxy-7-octene, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10682942 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10682942 25 g Glass bottle 25g
10643472 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10682942 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 335140250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 19600-63-6
MDL-nummer MFCD00005156
InChI-nyckel UKTHULMXFLCNAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-epoxy-7-octene, oxirane, 5-hexenyl, 5-hexenyloxirane, 7,8-epoxyoctene, ccris 3749, 2-hex-5-en-1-yl oxirane, oxirane, 5-hexenyl-, s, 2-hex-5-en-yloxirane, 2-5-hexenyl oxirane, acmc-20ap64
PubChem CID 29678
IUPAC-namn 2-hex-5-enyloxirane
LEDER C=CCCCCC1CO1
Specifications
Kemiskt namn eller material 1, 2-Epoxy-7-octene
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless
Densitet 0.8500g/mL, 0.85
Flampunkt 38°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H14O
Brytningsindex 1.4345 to 1.4365
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible.
Molekylvikt (g/mol) 126.199
Formel vikt 126.2
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,2-Epoxy-7-octene
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.