Läs mer
1,2-epoxi-7-okten, TRC
Produktkod. 30388000
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30388000 1 g
1 options
Produktkod. 30388000 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE5899401G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Epoxy-7-octene
CAS 19600-63-6
Molekylformel C8H14O
Kvantitet 1 g
Synonym 2-(5-Hexen-1-yl)oxirane, (5-Hexen-1-yl)oxirane, (±)-1,2-Epoxyoct-7-ene, (±)-5-Hexenyloxirane, 1,2-Epoxy-7-octene, 5-Hexenyloxirane, 7,8-Epoxy-1-octeneω-Hexenyl Oxirane
InChI formel InChI=1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-8-7-9-8/h2,8H,1,3-7H2
LEDER C=CCCCCC1CO1
IUPAC-namn 2-hex-5-enyloxiran
Molekylvikt (g/mol) 126.2
Formel vikt 126.1045