Läs mer
1,2-epoxi-9-decen, TRC
Produktkod. 30387218
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30387218 500 mg
1 options
Produktkod. 30387218 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE589298500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Epoxy-9-decene
CAS 85721-25-1
Molekylformel C10H18O
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-9-11-10/h2,10H,1,3-9H2
LEDER C=CCCCCCCC1CO1
IUPAC-namn 2-okt-7-enyloxirane
Molekylvikt (g/mol) 154.24
Formel vikt 154.1358