Läs mer
1,2-Epoxybutane, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12999224 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackning:
2mL amber prescored glass ampule
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12999224 1 mL 2mL amber prescored glass ampule 1ml
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 12999224 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S1867
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
1,2-Epoxybutane106-88-71000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Epoxybutane
CAS 106-88-7, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
CAS Max % 0.1, 99.9
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
Molekylformel C4H8O
Kvantitet 1 mL
Synonym 1,2-epoxybutane, 1,2-butylene oxide, oxirane, ethyl, ethyloxirane, 1,2-butene oxide, ethylethylene oxide, 1-butene oxide, oxirane, 2-ethyl, butane, epoxy, 1-butylene oxide
InChI-nyckel RBACIKXCRWGCBB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC1CO1
IUPAC-namn 2-ethyloxirane
Molekylvikt (g/mol) 72.107
PubChem CID 7834
ChEBI CHEBI:82326
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only