Läs mer
1,2-Epoxybutane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Epoxybutane |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O/c1-2-4-3-5-4/h4H,2-3H2,1H3 |
| Formel vikt | 72.0575 |