Läs mer
1,2-Epoxydecane, 97%
Produktkod. 11317206
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317206 5 g 5g
11327206 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317206 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07289.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2404-44-6 | C10H20O | 156.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2404-44-6
Molekylformel C10H20O
Molekylvikt (g/mol) 156.27
MDL-nummer MFCD00005158
InChI-nyckel AAMHBRRZYSORSH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2-epoxydecane, oxirane, octyl, octyloxirane, oxirane, 2-octyl, 1,2-decylene oxide, ccris 2615, epoxides, c>8-alkyl, decene oxide, epoxy decane, oxirane,octyl
PubChem CID 16993
IUPAC-namn 2-oktyloxiran
LEDER CCCCCCCCC1CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Epoxydecane
Densitet 0.84
Kokpunkt 92°C to 93°C (14 mmHg)
Flampunkt 78°C (172°F)
Brytningsindex 1.429
Kvantitet 5 g
Beilstein 104132
Formel vikt 156.27
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.