Läs mer
1,2-Epoxyheptane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Epoxyheptane |
| CAS | 5063-65-0 |
| Molekylformel | C7H14O |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-7-6-8-7/h7H,2-6H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCC1CO1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.19 |
| Formel vikt | 114.1045 |