Läs mer
1,2-Epoxyhexan, 96 %
Produktkod. 11381977
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11381977 100 g 100g
11371977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07609.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1436-34-6 | C6H12O | 100,161 g/mol
1,2-epoxihexan används som kemiskt reagens, organiska mellanprodukter, finkemikalier, farmaceutisk forskning och utveckling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 1,2-epoxihexan används som kemiskt reagens, organiska mellanprodukter, finkemikalier
, farmaceutisk forskning och utveckling.
Löslighet
Svår att blanda.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1436-34-6
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.161
MDL-nummer MFCD00005154
InChI-nyckel WHNBDXQTMPYBAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-epoxyhexane, butyloxirane, oxirane, butyl, 1-hexene oxide, 1-hexene epoxide, 1,2-hexene oxide, epoxy-n-hexane, hexylene oxide, hexane, 1,2-epoxy, hexene, monooxide
PubChem CID 15036
IUPAC-namn 2-butyloxiran
LEDER CCCCC1CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Epoxyhexane
Densitet 0.832
Kokpunkt 118 °C till 120 °C
Flampunkt 15 °C (59 °F)
Brytningsindex 1.406
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 102568
Löslighetsinformation Svårt att blanda.
Formel vikt 100.16
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.