Läs mer
1,2-Epoxihexan, 97 %
Produktkod. 10192351 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10192351 5 mL Glasflaska 5ml
10419062 25 mL Glasflaska 25ml
10187803 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10192351 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 335550050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1436-34-6 | C6H12O | 100,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1436-34-6
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.16
MDL-nummer MFCD00005154
InChI-nyckel WHNBDXQTMPYBAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-epoxyhexane, butyloxirane, oxirane, butyl, 1-hexene oxide, 1-hexene epoxide, 1,2-hexene oxide, epoxy-n-hexane, hexylene oxide, hexane, 1,2-epoxy, hexene, monooxide
PubChem CID 15036
IUPAC-namn 2-butyloxiran
LEDER CCCCC1CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Epoxyhexane
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.8300g/mL, 0.83
Kokpunkt 118 °C till 120 °C
Flampunkt 15 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4040 till 1,407
Kvantitet 5 mL
Formel vikt 100.16
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.