Läs mer
1,2-Epoxyoktadekan, teknik. 85%
Produktkod. 11381987
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11381987 100 g 100g
11371987 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07622.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7390-81-0 | C18H36O | 268,485 g/mol
1,2-epoxioktadekan kan användas för att producera oktadekan-1,2-diol vid upphettning. Det används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,2-epoxioktadekan kan användas för att producera oktadekan-1,2-diol vid uppvärmning. Det används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Skydda mot fukt. Förvaras åtskilt från oförenliga material såsom oxidationsmedel. Fuktkänslig. Inkompatibel med starka syror, peroxider, kaustik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7390-81-0
Molekylformel C18H36O
Molekylvikt (g/mol) 268.485
MDL-nummer MFCD00005152
InChI-nyckel QBJWYMFTMJFGOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-epoxyoctadecane, hexadecyloxirane, oxirane, hexadecyl, octadecane, epoxy, 1,2-octadecylene oxide, ccris 2619, oxirane, 2-hexadecyl, #, 1,2-epoxy octadecane, acmc-209osu
PubChem CID 23872
IUPAC-namn 2-hexadecyloxiran
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCC1CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Epoxyoctadecane
Smältpunkt 30 °C till 35 °C
Kokpunkt 146 °C till 148 °C (1 mmHg)
Flampunkt 176 °C (348 °F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 115434
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 268.49
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.