Läs mer
1,2-Epoxypentane, TRC
Produktkod. 30378607
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30378607 1 mL
1 options
Produktkod. 30378607 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE5926001ML
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Epoxypentane
CAS 1003-14-1
Molekylformel C5H10O
Kvantitet 1 mL
Synonym 2-Propyloxirane, 1-Pentene oxide, NSC 46349, Pentene 1,2-oxide, Propylethylene oxide, Propyloxirane, n-Propyloxirane
InChI formel InChI=1S/C5H10O/c1-2-3-5-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
LEDER CCCC1CO1
IUPAC-namn 2-propyloxirane
Molekylvikt (g/mol) 86.13
Formel vikt 86.0732