Läs mer
1,2-Epoxypropane, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10234290 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10234290 500 mL 500ml
10060140 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10234290 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer E/0050/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 75-56-9
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00005126
InChI-nyckel GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N
Synonym propylene oxide, 1,2-epoxypropane, methyloxirane, epoxypropane, propyleneoxide, propene oxide, oxirane, methyl, 1,2-propylene oxide, propylene epoxide, 2,3-epoxypropane
PubChem CID 6378
ChEBI CHEBI:38685
IUPAC-namn 2-methyloxirane
LEDER CC1CO1
Specifikationer
Smältpunkt -112°C
Färg Colorless
Kokpunkt 34°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Kvantitet 500 mL
Ångdensitet 2
Formel vikt 58.08g/mol
Ångtryck 590mbar at 20°C
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Epoxypropane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna och exponerad hud grundligt efter användning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .