Läs mer
1,2-etan-d4-dithiol, CDN
Produktkod. 30325283
Change view
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30325283 0.25 g
30309190 0.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30325283 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND51630.25G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Ethanedithiol-D4
CAS 100189-81-9
Molekylformel C2 D4 H2 S2
Kvantitet 0.25 g
Synonym 1,2-Ethane-1,1,2,2-d4-dithiol (9 CI), 1,2-Ethane-d4-dithiol, 1,2-Ethanedithiol-d4, 1,2-Ethanedithiol-D4, Dithioglycol-d4, 1,2-Dimercaptoethane-1,1,2,2-d4
InChI formel InChI=1 S/C2H6S2/c3-1-2-4/h3-4 H,1-2H2/i1D2,2D2
LEDER [2 H]C([2 H])C([2 H])([2 H])S
IUPAC-namn 1,1,2,2-tetradeuterioetan-1,2-dithiol
Molekylvikt (g/mol) 98.2237
Formel vikt 98,0162 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% kemisk renhet