Läs mer
1,2-Ethanedisulfonic acid dihydrate, 98%
Produktkod. 10443945 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10443945 5 g Glasflaska 5g
10486333 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10443945 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 384800050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5982-56-9 | C2H6O6S2·2H2O | 226.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5982-56-9
Molekylformel C2H6O6S2·2H2O
Molekylvikt (g/mol) 226.22
MDL-nummer MFCD00069901
InChI-nyckel DSGUSEBCDAKBCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-ethanedisulfonic acid dihydrate, unii-0j653yp17s, 1,2-ethanedisulfonic acid, dihydrate, 1,2-ethanedisulfonic acid dihydrate mi, 1,2-ethanedisulfonic acid, hydrate 1:2, ethane disulfonic acid dihydrate, ethane-1,2-disulfonic acid dihydrate, ethane-1,2-disulfonic acid-water 1/2
PubChem CID 57346009
IUPAC-namn etan-1,2-disulfonsyra;dihydrat
LEDER C(CS(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Ethanedisulfonic acid dihydrate
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 109°C to 113°C
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 04,II,528
Merck Index 15, 3779
Löslighetsinformation Solubility in water: very soluble
Formel vikt 226.22
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Ethanedisulfonic acid dihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.