Läs mer
1,2-etanidietiol, 95 %
Produktkod. 10738304 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10738304 250 mL Glasflaska 250ml
10763904 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10738304 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 117852500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 540-63-6 | C2H6S2 | 94,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 540-63-6
Molekylformel C2H6S2
Molekylvikt (g/mol) 94.19
MDL-nummer MFCD00004892
InChI-nyckel VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-ethanedithiol, 1,2-dimercaptoethane, dithioglycol, ethylene mercaptan, ethylenedithiol, 1,2-ethanethiol, ethylenedimercaptan, dithioethyleneglycol, ethylene dithioglycol, s-ethylene dimercaptan
PubChem CID 10902
IUPAC-namn etan-1,2-ditiol
LEDER C(CS)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Ethanedithiol
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -41.0°C
Densitet 1.1230g/mL, 1.123
Kokpunkt 144.0°C to 146.0°C
Flampunkt 50°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HSCH2CH2SH
Brytningsindex 1.558
Kvantitet 250 mL
Beilstein 01, 471
Fieser 01,356; 02,189; 05,290
Merck Index 15, 3780
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkalies, soluble in alcohol
Formel vikt 94.19
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.