Läs mer
1,2-etanitol, 98+%
Produktkod. 11373416
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11373416 500 g 500g
11353416 25 g 25g
11363416 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11373416 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12865.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 540-63-6 | C2H6S2 | 94,19 g/mol
1,2-etanditiol används som reagens i organisk syntes för att omvandla karbonylföreningar till tioacetaler (1,3-ditiolaner). Det ersätter det toxiska reagenset arseniktirklorid, som är involverat i syntesen av membrangenomsläppliga fluorogena biarsenika från prekursorfärgämnen fluorescein och resorufin. Det verkar tvåsidigt ligand för att bilda komplex med metalljoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,2-etanditiol används som reagens i organisk syntes för att omvandla karbonylföreningar till tioacetaler (1,3-ditiolaner). Det ersätter det toxiska reagenset arseniktirklorid, som är involverat i syntesen av membrangenomsläppliga fluorogena biarsenika från prekursorfärgämnen fluorescein och resorufin. Det verkar tvåsidigt ligand för att bilda komplex med metalljoner.
Löslighet
Blandbar med etanol, aceton, eter och bensen. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Håll borta från antändningskällor. Inkompatibel med alkalimetaller. Undvik inandning av dess ånga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 540-63-6
Molekylformel C2H6S2
Molekylvikt (g/mol) 94.19
MDL-nummer MFCD00004892
InChI-nyckel VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-ethanedithiol, 1,2-dimercaptoethane, dithioglycol, ethylene mercaptan, ethylenedithiol, 1,2-ethanethiol, ethylenedimercaptan, dithioethyleneglycol, ethylene dithioglycol, s-ethylene dimercaptan
PubChem CID 10902
IUPAC-namn etan-1,2-ditiol
LEDER C(CS)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Ethanedithiol
Smältpunkt -41 °C
Densitet 1.123
Kokpunkt 144 °C till 146 °C
Flampunkt 45 °C (113 °F)
Odör Stank
Linjär formel HSCH2CH2SH
Brytningsindex 1.558
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3071
Beilstein 505946
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,3725
Löslighetsinformation Blandad med etanol, aceton, eter och bensen. Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 94.2
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Ethanedithiol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Ethanedithiol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.