Läs mer
1,2-Ethanediyl Bismethanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Ethanediyl Bismethanethiosulfonate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O4S4/c1-11(5,6)9-3-4-10-12(2,7)8/h3-4H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 249.9462 |
| Procent renhet | >95% |