Läs mer
1-(2-Ethoxyphenyl)piperazine Monohydrochloride 99, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Ethoxyphenyl)piperazine Monohydrochloride |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O.ClH/c1-2-15-12-6-4-3-5-11(12)14-9-7-13-8-10-14;/h3-6,13H,2,7-10H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 242.1186 |