Läs mer
1,2-Ethylene Glycol-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Ethylene Glycol-13C2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1+1,2+1 |
| Formel vikt | 64.0435 |