Läs mer
1,2-Etylenglykol-13C2, TRC
Produktkod. 30136427
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136427 50 mg
30133863 10 mg
17991575 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136427 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE89014250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104700-12-1
Molekylformel 13C2H6O2
Molekylvikt (g/mol) 64.05
Synonym 1,2-Ethanediol-13C2
IUPAC-namn (1,2-13C2)etan-1,2-diol
LEDER O[13C]([H])([H])[13C]([H])([H])O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Ethylene Glycol-13C2
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1+1,2+1
Formel vikt 64.0435