Läs mer
1,2-Etylendifosfonsyra, 97 %
Produktkod. 11327605
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327605 5 g 5g
11337605 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327605 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05828.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6145-31-9 | C2H8O6P2 | 190,028 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6145-31-9
Molekylformel C2H8O6P2
Molekylvikt (g/mol) 190.028
MDL-nummer MFCD00013958
InChI-nyckel XYJLPCAKKYOLGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-ethylenediphosphonic acid, 1,2-ethanediphosphonic acid, phosphonic acid, ethylenedi, phosphonic acid, 1,2-ethanediylbis, 1,2-ethanebisphosphonic acid, 1,2-ethanediylbisphosphonic acid, ethylenediphosphonic acid, phosphonic acid, ethylenedi-6ci,7ci,8ci, ethane-1,2-diylbis phosphonicacid, ethylenebisphosphonic acid
PubChem CID 80247
IUPAC-namn 2-fosfonoetylfosfonsyra
LEDER C(CP(=O)(O)O)P(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Ethylenediphosphonic acid
Smältpunkt 217°C to 221°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1780250
Formel vikt 190.03
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.