Läs mer
1-(2'-fluor[1,1'-bifenyl]-4-yl)propan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10180842
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10180842 1 g 1g
10671883 10 g 10g
10470944 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10180842 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01820DA
Kemiska identifierare
CAS 37989-92-7
Molekylformel C15H13FO
Molekylvikt (g/mol) 228.266
MDL-nummer MFCD00236612
InChI-nyckel ZXIQZWXVSBJPTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl propan-1-one, 1-2'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-yl propan-1-one, 1-4-2-fluorophenyl phenyl propan-1-one, 4'-2-fluorophenyl propiophenone, 4-2-fluorophenyl propiophenone, 1-propanone,1-2'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-yl, maybridge3_006207, 2-fluoro-4'-propanoylbiphenyl
PubChem CID 2737490
IUPAC-namn 1-[4-(2-fluorfenyl)fenyl]propan-1-on
LEDER CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2'-Fluoro[1, 1'-biphenyl]-4-yl)propan-1-one
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel FC6H4C6H4C(O)CH2CH3
Kvantitet 1 g
Formel vikt 228.26
Procent renhet 97%