Läs mer
1-{[2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-5-iodo-6-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-([2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methyl)-5-iodo-6-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 427.9645 |