Läs mer
1-(2-Fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 256376-59-7 |
| Molekylformel | C16 H14 F N3 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14FN3O2/c1-2-22-16(21)14-12-7-5-9-18-15(12)20(19-14)10-11-6-3-4-8-13(11)17/h3-9H,2,10H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1nn(Cc2ccccc2F)c3ncccc13 |
| IUPAC-namn | ethyl 1-[(2-fluorophenyl)methyl]pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.3 |
| Formel vikt | 299.107 |