Läs mer
1-(2-Fluorophenyl)ethanol, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15424557
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15424557 10 g 10g
15434557 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15424557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31900.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Det är en viktig råvara i organisk syntes, jordbruksfält och i färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Det är en viktig råvara i organisk syntes, jordbruk
och i färgämnen.
Löslighet
Oblandbar i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 445-26-1
Molekylformel C8H9FO
Molekylvikt (g/mol) 140.157
MDL-nummer MFCD00014401
InChI-nyckel SXFYVXSOEBCFLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-fluorophenyl ethanol, 2-fluorophenylmethylcarbinol, 2-fluoro-alpha-methylbenzyl alcohol, 1-2-fluorophenyl ethan-1-ol, o-fluorophenylmethylcarbinol, 2-fluorophenyl methyl carbinol, 2-fluorophenylethanol, 1-m-fluorophenyl ethanol, 1-2'-fluorophenyl ethanol, fluorophenylmethylcarbinol
PubChem CID 123066
IUPAC-namn 1-(2-fluorfenyl)etanol
LEDER CC(C1=CC=CC=C1F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Fluorophenyl)ethanol
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Immiscible in water.
Formel vikt 140.16
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.