Läs mer
1-(2-Fluorophenyl)piperazine, 97%
Produktkod. 10511121 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
10g
Produktkod. 10511121
Brand: Thermo Scientific Acros 268691000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1011-15-0 | C10H13FN2 | 180.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1011-15-0
Molekylformel C10H13FN2
Molekylvikt (g/mol) 180.22
MDL-nummer MFCD00040726
InChI-nyckel IVTZRJKKXSKXKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-fluorophenyl piperazine, 1-2-fluorophenyl-piperazine, 1-2-fluoro-phenyl-piperazine, piperazine, 1-2-fluorophenyl, chembl9429, 2-fluorophenyl piperazine, ofpp, pubchem8573, 1-2-fluorophenyl piperazinehydrochloride, 2-fluorophenylpiperazine
PubChem CID 70529
IUPAC-namn 1-(2-fluorophenyl)piperazine
LEDER C1CN(CCN1)C2=CC=CC=C2F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Fluorophenyl)piperazine
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.1410g/mL, 1.141
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Plastic bottle
Brytningsindex 1.5550 to 1.558
Kvantitet 100 g
Formel vikt 180.22
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(2-Fluorophenyl)piperazine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.