Learn More
1-(2-fluorfenyl)piperazinhydroklorid, TRC
Product Code. 30406090
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
Product Code. Kvantitet
30406090 100 g
1 options
Product Code. 30406090 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF595855100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-(2-Fluorophenyl)piperazine Hydrochloride
CAS 1011-16-1
Molekylformel C10 H13 F N2 . H Cl
Kvantitet 100 g
Synonym Piperazine, 1-(2-fluorophenyl)-, hydrochloride (1:1), Piperazine, 1-(2-fluorophenyl)-, monohydrochloride (9CI), Piperazine, 1-(o-fluorophenyl)-, hydrochloride (7CI,8CI), 1-(2-Fluorophenyl)piperazine hydrochloride, 1-(2-Fluorophenyl)piperazine hydrochlorid
InChI formel InChI=1S/C10H13FN2.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
LEDER Cl.Fc1ccccc1N2CCNCC2
IUPAC-namn 1-(2-fluorfenyl)piperazin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 216.683
Formel vikt 216.083