Läs mer
1-(2-Furyl)ethanol, TRC
Produktkod. 30390498
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30390498 1 g
30394487 500 mg
30390641 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30390498 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF8652601G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4208-64-4
Molekylformel C6 H8 O2
Molekylvikt (g/mol) 112.126
Synonym (±)-1-(2-Furyl)ethanol, 1-(2-Furanyl)ethanol, 1-(2-Furyl)-1-ethanol, 1-(2-Furyl)ethanol, 1-(2'-Furyl)ethanol, 2-(1-Hydroxyethyl)furan, alpha-Methyl-2-furanmethanol, alpha-Methylfurfuryl Alcohol, alpha-Methyl-2-furanmethanol
IUPAC-namn 1-(furan-2-yl)ethanol
LEDER CC(O)c1occc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Furyl)ethanol
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H8O2/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-5,7H,1H3
Formel vikt 112.052