Läs mer
1-(2-Furyl)etanol, TRC
Produktkod. 30394487
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30394487 500 mg
30390498 1 g
30390641 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30394487 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF865260500MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4208-64-4
Molekylformel C6 H8 O2
Molekylvikt (g/mol) 112.126
Synonym (±)-1-(2-Furyl)ethanol, 1-(2-Furanyl)ethanol, 1-(2-Furyl)-1-ethanol, 1-(2-Furyl)ethanol, 1-(2'-Furyl)ethanol, 2-(1-Hydroxyethyl)furan, alpha-Methyl-2-furanmethanol, alpha-Methylfurfuryl Alcohol, alpha-Methyl-2-furanmethanol
IUPAC-namn 1-(furan-2-yl)etanol
LEDER CC(O)c1occc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Furyl)ethanol
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8O2/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-5,7H,1H3
Formel vikt 112.052