Läs mer
1-(2-Furylmethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Furylmethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO4/c17-14-10-12(8-9-16(18)19)6-7-15(14)20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-10,17H,11H2/b9-8+ |
| Formel vikt | 271.084 |