Läs mer
[1-(2-furylmetyl)piperid-4-yl]metanol, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10749215
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10749215 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10255464 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10749215 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC68509CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 930111-13-0
Molekylformel C11H17NO2
Molekylvikt (g/mol) 195.262
MDL-nummer MFCD09879982
InChI-nyckel YBANPRCPQURNFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-furylmethyl piperid-4-yl methanol, 1-furan-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanol, 1-furan-2-yl methyl piperidin-4-yl methanol, 4-piperidinemethanol,1-2-furanylmethyl, 1-2-furylmethyl-4-piperidyl methan-1-ol, 1-2-furylmethyl piperidin-4-yl methanol hydrochloride, 4-piperidinemethanol, 1-2-furanylmethyl-, hydrochloride
PubChem CID 24229765
IUPAC-namn [1-(furan-2-ylmetyl)piperidin-4-yl]metanol
LEDER C1CN(CCC1CO)CC2=CC=CO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [1-(2-Furylmethyl)piperid-4-yl]methanol
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 195.26
Procent renhet 90%