Läs mer
[1-(2-furylmetyl)piperid-4-yl]metylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10515944
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10515944 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10062013 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10515944 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC68513CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 725211-89-2
Molekylformel C11H18N2O
Molekylvikt (g/mol) 194.28
MDL-nummer MFCD09837352
InChI-nyckel GKCIOGOJFDDOJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-furylmethyl piperid-4-yl methylamine, 1-2-furylmethyl piperidin-4-yl methylamine, 1-furan-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanamine, 1-1-furan-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanamine, 1-2-furylmethyl piperidin-4-yl methyl amine, 1-1-furan-2-yl methyl piperidin-4-yl methanamine
PubChem CID 11816398
LEDER NCC1CCN(CC2=CC=CO2)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [1-(2-Furylmethyl)piperid-4-yl]methylamine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 1-{1-[(furan-2-yl)metyl]piperidin-4-yl}metanamin
Formel vikt 194.28
Procent renhet 95%