Läs mer
1,2-hexanediol, 97 %
Produktkod. 11327026
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327026 250 g 250g
11317026 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327026 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06864.30
 Begränsad artikel
CAS: 6920-22-5 | C6H14O2 | 118,18 g/mol
1,2-hexandiol används ofta i olika kosmetiska applikationer som hårbalsam, deodoranter och antiperspiranter. Det är involverat i modifieringen av natriumdodecylsulfatmiceller, som används för aminosyraseparation med micellär elektrokinetisk kromatografi (MEKC) metod. Det är ett fuktgivande medel och spelar en viktig roll i babyvårdsprodukter, badprodukter, ögonmakeup, rengöringsprodukter och hudvårdsprodukter. Det används också som tillsats i flytande rengöringskompositioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,2-hexandiol används ofta i olika kosmetiska applikationer som hårbalsam, deodoranter och antiperspiranter. Det är involverat i modifieringen av natriumdodecylsulfatmiceller, som används för aminosyraseparation med micellär elektrokinetisk kromatografi (MEKC) metod. Det är ett fuktgivande medel och spelar en viktig roll i babyvårdsprodukter, badprodukter, ögonmakeup, rengöringsprodukter och hudvårdsprodukter. Det används också som tillsats i flytande rengöringskompositioner.
Löslighet
Blandbar med vatten, lägre alifatiska kolväten och fettsyror.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka syror, syraklorider, syraanhydrider och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6920-22-5
Molekylformel C6H14O2
Molekylvikt (g/mol) 118.18
MDL-nummer MFCD00010737
InChI-nyckel FHKSXSQHXQEMOK-LURJTMIESA-N
Synonym 1,2-hexanediol, 1,2-dihydroxyhexane, dl-1,2-hexanediol, 1,2-hexane diol, dl-hexane-1,2-diol, 5,6-dihydroxyhexane, 1,2-hexylene glycol, acmc-209o6j, 2,2,6,6-tetrakis hydroxymet cyclohexanol
PubChem CID 94335
IUPAC-namn hexan-1,2-diol
LEDER CCCC[C@H](O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Hexanediol
Densitet 0.951
Kokpunkt 223 °C till 224 °C
Flampunkt 122 °C (251 °F)
Brytningsindex 1.442
Kvantitet 250 g
Beilstein 1719244
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, lägre alifatiska kolväten och fettsyror.
Formel vikt 118.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.