Läs mer
1,2-Hydrazinedicarboxamide-13C2,15N2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Hydrazinedicarboxamide-13C2,15N2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N4O2/c3-1(7)5-6-2(4)8/h(H3,3,5,7)(H3,4,6,8)/i1+1,2+1,3+1,4+1 |
| Formel vikt | 122.0499 |