Läs mer
1-(2-hydroxi-1-naftyl)etan-1-on, Thermo Scientific™
Produktkod. 10279984
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10279984 5 g 5g
10416383 10 g 10g
10586134 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10279984 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01921DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 574-19-6
Molekylformel C12H10O2
Molekylvikt (g/mol) 186.21
InChI-nyckel VUIOUIWZVKVFCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-hydroxy-1'-acetonaphthone, 1-acetyl-2-naphthol, 1-2-hydroxynaphthalen-1-yl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethan-1-one, 2-hydroxy-1-acetonaphthone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl, 1-acetyl-2-hydroxynaphthalene, 1'-acetonaphthone, 2'-hydroxy
PubChem CID 68455
IUPAC-namn 1-(2-hydroxinaftalen-1-yl)etanon
LEDER CC(=O)C1=C(C=CC2=CC=CC=C21)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-one
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 186.21
Procent renhet 97%