Läs mer
1-(2-hydroxi-1-naftyl)etan-1-on, Thermo Scientific™
Produktkod. 10586134
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10586134 25 g 25g
10279984 5 g 5g
10416383 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10586134 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01921EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 574-19-6
Molekylformel C12H10O2
Molekylvikt (g/mol) 186.21
InChI-nyckel VUIOUIWZVKVFCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-hydroxy-1'-acetonaphthone, 1-acetyl-2-naphthol, 1-2-hydroxynaphthalen-1-yl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethan-1-one, 2-hydroxy-1-acetonaphthone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl, 1-acetyl-2-hydroxynaphthalene, 1'-acetonaphthone, 2'-hydroxy
PubChem CID 68455
IUPAC-namn 1-(2-hydroxinaftalen-1-yl)etanon
LEDER CC(=O)C1=C(C=CC2=CC=CC=C21)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-one
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 186.21
Procent renhet 97%