Läs mer
1-[2-Hydroxy-3-[(1-metyletyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-metoxyetyl)fenoxi]propan-2-ol, Mikromol™
Produktkod. 30049266
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30049266 50 mg
1 options
Produktkod. 30049266 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0027.12
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-[2-Hydroxy-3-[(1-metyletyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-metoxyetyl)fenoxi]propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
CAS 163685-37-8
Analyt- eller komponentnamn 1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C18 H31 N O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol, Metoprolol Succinate Imp. J (EP), Metoprolol Tartrate Imp. J (EP), Metoprolol Imp. J (EP), Metoprolol Succinate Impurity J, Metoprolol Tartrate Impurity J, Metoprolol Impurity J, Metoprolol Impurity J
InChI formel InChI=1S/C18H31NO5/c1-14(2)19-10-16(20)11-23-12-17(21)13-24-18-6-4-15(5-7-18)8-9-22-3/h4-7,14,16-17,19-21H,8-13H2,1-3H3
LEDER COCCc1ccc(OCC(O)COCC(O)CNC(C)C)cc1
IUPAC-namn 1-[2-hydroxy-3-[4-(2-metoxyetyl)fenoxi]propoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 341.44
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 341,2202 g/mol