Läs mer
1-[2-Hydroxy-3-(1-naphthalenyloxy)propyl]-2,5-pyrrolidinedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[2-Hydroxy-3-(1-naphthalenyloxy)propyl]-2,5-pyrrolidinedione |
| CAS | 345931-85-3 |
| Molekylformel | C17H17NO4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17NO4/c19-13(10-18-16(20)8-9-17(18)21)11-22-15-7-3-5-12-4-1-2-6-14(12)15/h1-7,13,19H,8-11H2 |
| LEDER | OC(COc1cccc2ccccc12)CN3C(=O)CCC3=O |
| IUPAC-namn | 1-(2-hydroxy-3-naphthalen-1-yloxypropyl)pyrrolidine-2,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.32 |
| Formel vikt | 299.1158 |