Läs mer
1-(2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Mikromol™
Beskrivning
1-(2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone |
| CAS | 703-98-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H10 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Fenticonazole Sulfone, 1-(2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetophenone, 2'-hydroxy-3'-methoxy- (7CI,8CI), 2'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone, NSC 46634 |
| LEDER | COc1cccc(C(=O)C)c1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.18 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Visa mer |