Läs mer
1-[2-Hydroxy-4,6-bis(ethoxymethoxy)phenyl]ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[2-Hydroxy-4,6-bis(ethoxymethoxy)phenyl]ethanone |
| CAS | 128837-25-2 |
| Molekylformel | C14 H20 O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20O6/c1-4-17-8-19-11-6-12(16)14(10(3)15)13(7-11)20-9-18-5-2/h6-7,16H,4-5,8-9H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOCOc1cc(O)c(C(=O)C)c(OCOCC)c1 |
| IUPAC-namn | 1-[2,4-bis(ethoxymethoxy)-6-hydroxyphenyl]ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.3 |
| Formel vikt | 284.126 |