Läs mer
1-(2-Hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)-1-propanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)-1-propanone |
| CAS | 2215-82-9 |
| Molekylformel | C11H14O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O4/c1-4-8(12)11-9(13)5-7(14-2)6-10(11)15-3/h5-6,13H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CCC(=O)c1c(O)cc(OC)cc1OC |
| IUPAC-namn | 1-(2-hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)propan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.23 |
| Formel vikt | 210.0892 |